Documenti fondamentali
Z202789
Sigma-Aldrich
Aldrich® adjustable rapid-purge valve
About This Item
Codice UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
Categorie correlate
Descrizione generale
Designed for mounting anywhere in a vacuum system. Use for purging evacuated apparatus with inert gas. Two-piece PTFE plug with Viton® O-ring and SS spring is adjustable for pressures of 5 to 35 psi.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Nalgene® stopcock 3-way, bore size 4 mm
Z286478
Nalgene® stopcock
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z202789-1EA4061832110196