Documenti fondamentali
Z192732
Horn tip for 500 and 750W ultrasonic processor
for horn 1/2 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.77
Produttore/marchio commerciale
Sonics & Materials 630-0406
Descrizione generale
Tips screw into end of threaded horn. Replace when cavitation erosion becomes excessive.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)