Z189936
Scienceware® pipette support stand
Holds 28 x pipettes
About This Item
Codice UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 28 x pipettes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18955-0000
D × alt.
7 in. × 7 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
- Scienceware® pipette support stand is made of polypropylene.
- Ideal for safe and convenient storage of up to 28 pipettes.
- Features a two-section top plate to hold 10 x 14 mm and 18 x 10 mm pipettes.
- The 4mm holes in the lower plate protect the tip of the pipettes when orderly placed in the stand.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z189936-1EA | 4061832257594 |