Documenti fondamentali
Z187305
Sigma-Aldrich
Economical neoprene dry-box gloves
size 8, port size 8 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiali
neoprene
Misura
8
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
latex free
powder-free
reusable
Confezionamento
pkg of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Parametri
3000 psi tensile strength (approx)
Lungh. × spessore
27 in. × 0.015 in.
Dimensioni apertura
8 in.
Colore
black
Descrizione generale
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z187305-1PAK4061826668030