Documenti fondamentali
Z183407
Foil/poly bag
size 8 1/2 in. × 16 in.
Sinonimo/i:
Foil Packaging, Packaging Bag, Polypropylene Bag
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 20 ea
Misura
8 1/2 in. × 16 in.
Spessore
5 mil
Descrizione generale
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Millipore
Millipore
40560
Oxidase Strips
Trietilammina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilammina