Z177431
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F367500000
Dimensioni recipiente
92 mm × 48 mm × 35 mm
Capacità
100 mL
Dimensioni manico
100 mm
Descrizione generale
Molded, natural color.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)