Z163015
Ace precision-ground, solid-glass shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Descrizione
Without button
Caratteristiche
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 806832
diam. × lung.
10 mm × 580 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)