Key Documents
Z155888
Sigma-Aldrich
Graduated measures
capacity 1,000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
graduations
Alt. × diam. est.
134 mm × 121 mm
Capacità
1,000 mL
Peso
32 oz
Descrizione generale
Standard-weight, spun SS, with handle.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)