Key Documents
Z155861
Sigma-Aldrich
Graduated measures
capacity 500 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
graduations
Alt. × diam. est.
117 mm × 95 mm
Capacità
500 mL
Peso
16 oz
Descrizione generale
Standard-weight, spun SS, with handle.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)