Z154490
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 1200 mm, with button
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Caratteristiche
for flask size 50 ‑ 72 L
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass D107750
diam. × lung.
19 mm × 1200 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)