Documenti fondamentali
Z147680
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 250 mL, frit diam. 50 mm, porosity 25-50 μm, Complete
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiali
glass
ground glass membrane (frit)
Caratteristiche
cap
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
Aldrich
Capacità filtro
250 mL
Diam. frit
50 mm
Capacità imbuto
250 mL
Dimensione pori
25-50 μm porosity
Raccordi
24 bottle neck (Ground glass joint)
Categorie correlate
Descrizione generale
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z147680-1EA4061832131399