Z131261
Nalgene® volumetric flask
volume 250 mL, accuracy: 0.24 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Sinonimo/i:
nalgene, plastic flask, plastic flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Giunto
joint threaded neck20mm
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 4000-0250
Campo di misura del volume
250 mL, accuracy: 0.24 mL
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)