Z130230
Nalgene® FEP bottle
capacity 30 mL, Narrow-mouth, clear Bottle
Sinonimo/i:
fep bottles, nalgene bottles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Giunto
Joints threaded neck (20)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 1600-0001
Diametro bottiglia × alt.
32 mm × 75 mm
Capacità
30 mL
Colore
clear Bottle
white Screw closure
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z130230-1EA | 4061832615424 |