Z126055
Ace McLeod vacuum gauge
pressure 0-10 mmHg
About This Item
Codice UNSPSC:
41112406
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 872807
Parametri
0-10 mmHg pressure
Descrizione generale
With interchangeable measuring tube. Mercury not included.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z126055-1EA | 4061832347141 |