Documenti fondamentali
Z123625
Sigma-Aldrich
Round crystal window
BaF2, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiali
BaF2
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
25 mm × 4 mm
Trasmittanza
67,000-74,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice di rifrazione
n/D 1.46 (at 2 μm)
Descrizione generale
A hard, brittle crystal; insoluble in water; good resistance to fluorine and fluorides; no fog. It is mainly used for IR applications.
Cut and polished quality crystal windows.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)