Documenti fondamentali
Z114154
Sigma-Aldrich
Wheaton open-top seals
size 11 mm, PTFE/red rubber septum
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/red rubber septum
Caratteristiche
closure type crimp seal
Misura
11 mm
Raccordi
closure for 11 mm crimp top vial
Descrizione generale
With PTFE-faced septum.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)