Z105848
Standard Jack
with removable top platform
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Caratteristiche
capacity≤ 100 lb static load
Produttore/marchio commerciale
Grauer
Dimens. piattaforma
20 cm × 20 cm
Lungh. barra di supporto
45 cm
Descrizione generale
Has a vertical distance of 18cm to a max. working height of 26cm. Jack can be raised with load in place.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z105848-1EA | 4061833576625 |