WHAUN503NPUAQU
Filtri senza siringa Whatman® Mini-UniPrep®
PVDF, 0.45 μm, 100/pk or 1000/pk
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman filters, Z506656
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE septa (PTFE coated silicone rubber)
PVDF membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
impiego
aqueous/organic solvents-low non-specific protein binding media
Caratteristiche
cap (Septa)
graduations: no
(equivalent in size to 12 x 32 mm vials)
nominal force to compress: approximately 18 lb / 8.2 kg
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva
Whatman Article No. 28421688 (US reference)
Whatman UN503NPUAQU (1,000 ea)
Capacità filtro
400 μL
Dimensione pori
0.45 μm
Compatibilità
suitable for (routine HPLC/UHPLC analysis, protein precipitation, solubility testing; sample filteration)
Descrizione generale
L′aria fuoriesce attraverso lo sfiato fino a quando l′anello di bloccaggio non scatta in posizione determinando la chiusura ermetica. Dopo pochi secondi, il Mini-UniPrep può essere inserito in qualsiasi dispositivo adatto a ospitare flaconcini da 2 mL per l′iniezione nello strumento.
I filtri senza siringa Whatman Mini-UniPrep permettono di rimuovere più facilmente e rapidamente il particolato dai campioni che vengono preparati per l′analisi con la cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) o la cromatografia liquida a ultra alta prestazione (UHPLC).
Con Mini-UniPrep infatti la preparazione dei campioni richiede un terzo del tempo necessario con gli altri metodi. Il tempo risparmiato e i costi ridotti grazie all′eliminazione di diversi materiali di consumo dal processo di preparazione dei campioni si traducono in notevoli vantaggi per il laboratorio.
Il dispositivo può essere utilizzato manualmente o con l′ausilio di un compressore. Il multi-compressore può processare fino a 6 campioni contemporaneamente, velocizzando ulteriormente le tempistiche e riducendo il rischio di stress per le mani.
Il dispositivo Mini-UniPrep è concepito per adattarsi a qualsiasi autocampionatore che accolga 12 flaconi da 32 mm. In alternativa, si può perforare il setto con un ago e aspirare il campione per l′iniezione manuale nello strumento.
Filtro senza siringa Mini-UniPrep ambrato
- Protegge i campioni dal danno degli UV
Caratteristiche e vantaggi:
- Il colorante ambrato impedisce la degradazione dei campioni sensibili alla luce
- È lo stesso colorante usato per i contenitori farmaceutici conformi alle specifiche USP per la resistenza alla luce.
- La camera e lo stantuffo ambrati semitrasparenti facilitano l′ispezione visiva.
Applicazione
- Utilizzabili con tutti i composti che devono essere protetti dalla luce, come le catecolammine e le vitamine.
Filtro senza siringa Mini-UniPrep con setti tagliati
- Per automazione ad alta resa
Caratteristiche e vantaggi:
- Il tappo con setto tagliato permette l′uso di Mini-UniPrep con i campionatori robotici attuali con gli strumenti HPLC per un′automazione ad alta resa
- Il tappo con setto tagliato, durevole e flessibile al contempo, è stato concepito specificamente per strumenti che richiedono sensibilità del campionamento. L′evaporazione del campione è minima
Applicazione
- Compatibili con i campionatori robotici standard degli HPLC con aghi sensibili, consentono una maggiore produttività
Caratteristiche e vantaggi:
- Il processo di filtrazione in unica soluzione consente di trattare i campioni in un terzo del tempo
- Ampia gamma di membrane con pori da 0,2 a 0,45 μm per soddisfare specifiche esigenze delle applicazioni dei campioni
- Compatibili con tutti i principali autocampionatori
- Meno consumabili richiesti Riduzione dei costi fino del 40%
Applicazioni
- Analisi HPLC/UHPLC di routine
- Analisi dei composti
- Uniformità del contenuto
- Precipitazione delle proteine
- Test di solubilità
- Test di dissoluzione
- Filtrazione del campione
Caratteristiche e vantaggi
- All-in-one filtration device for quick and cost-effective chromatography sample processing
- Eliminates the need for separate syringes, syringe membrane filters, vials, and septa
- Designed for use with an UHPLC or HPLC autosampler for high-throughput analysis
- 0.2 µm and 0.45 µm filter pore sizes available to meet filtration sample requirements
- Compatible with most major autosamplers
- Housing options: amber to prevent photodegradation of light-sensitive samples, or translucent for easy visual inspection made from polypropylene (PP) material
- Recyclable after use.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)