WHA99102502
Filtri da siringa Whatman® UNIFLO®, 25
Nylon membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 9910-2502
Parametri
67.5 psi pressure
Diametro
25 mm
Area filtro
0.65 cm2
Misura
24.5 × 29.2 mm
Peso
1.53 kg
Dimensione pori
0.22 μm
Raccordi
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
Compatibilità
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Caratteristiche e vantaggi
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)