WHA7188002
Whatman® nitrocellulose filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z746061, membrane filters, syringe filter
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.8 μm, diam. 25 mm
Materiali
plain white
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 7188-002
Whatman Article No. 28420750 (US reference)
Diametro
25 mm
Dimensione pori
0.8 μm
Caratteristiche e vantaggi
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
- Higher strength and flexibility
- Low extractable levels
- Narrow pore size distribution
- Increased temperature stability
- Reduced shrinkage
- White plain filters
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)