WHA1950217
Whatman® glass microfiber filtration funnel
Replacement 210 mL Reservoir, volume 400 mL, diam. 70 mm
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z741213, filter funnel, glass funnel
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass microfiber
Caratteristiche
Replacement 210 mL Reservoir
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1950-217
Whatman Article No. 28418636 (US reference)
Diametro
70 mm
Diam. filtro
70 mm
Volume
400 mL
Capacità
210 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)