WHA185304750
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 47 mm diam
Sinonimo/i:
Grade QM-H Filter, Quartz Filter
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 47 mm, pack of 50
Materiali
circles
quartz
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
binder: no
Confezionamento
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1853-047-50
Diametro
47 mm
Spessore
430 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- High stability up to 900°C
- High filtration efficiency
- Binder-free
- Minimal reactivity with biological or chemical components
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)