Documenti fondamentali
WHA1823024
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 100 ea, 24 mm diam
Sinonimo/i:
Z258202, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Filtri in microfibra di vetro Whatman®, grado GF/D, diam. 2.4 cm
Materiali
borosilicate glass
circles
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1823-024
Whatman Article No. 28418408 (US reference)
Diametro
2.4 cm
Spessore
0.67 mm
Dimensione pori
2.7 μm
Descrizione generale
I filtri a membrana fine Whatman di grado GF/D di Cytiva sono spessi e offrono una buona capacità di carico. GF/D possono funzionare anche come prefiltri se utilizzato con GF/B e sono disponibili in diverse misure per adattarsi alla maggior parte dei portafiltri.
Vantaggi dei prefiltri a membrana fine
Il filtro Whatman di grado GF/D dell′azienda Cytiva è un prefiltro a membrana che fornisce protezione alle membrane con ritenzione fine. Il filtro può essere utilizzato con i filtri Whatman di grado GF/B per garantire un'efficace protezione della membrana, soprattutto durante la conta a scintillazione liquida.
Caratteristiche e vantaggi
  • Thick filter media for increased loading capacity
  • Nominal particle retention of 2.7 µm
  • Can be used as a fine membrane prefilter
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)