Documenti fondamentali
WHA18206537
Whatman® glass microfiber grade GF/A filter discs 1.6 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 81 mm diam
Sinonimo/i:
Z740845, glass fiber filter papers, glass microfiber filters
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Filtri in microfibra di vetro Whatman® , Grado GF/A, circles, diam. 81 mm, pack of 100
Materiali
borosilicate glass
circles
Descrizione
GF/A grade: fast, high loading
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1820-6537
Whatman Article No. 28418326 (US reference)
Diametro
81 mm
Spessore
0.26 mm
Dimensione pori
1.6 μm
Compatibilità
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Descrizione generale
Grado GF/A: 1,6 μm
Filtri in fibra di vetro Whatman senza leganti di grado GF/A con ritenzione di particelle fini, elevate capacità e portata per la filtrazione di grandi volumi di liquidi e aria.
Caratteristiche e vantaggi
  • These have a nominal particle retention of 1.6µm at 98% efficiency and are suited for a variety of applications involving large sample volumes such as:
  • Water and air pollution monitoring and wastewater filtering
  • Foodstuff analysis
  • Filtering of algae and bacteria cultures
  • Protein filtration
  • Radioimmunoassay of weak β emitters
  • Gravimetric determination of airborne particulates
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)