WHA1820090
Whatman® glass microfiber grade GF/A filter discs 1.6 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 90 mm diam
Sinonimo/i:
Z242152, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Filtri in microfibra di vetro Whatman® , Grado GF/A, circles, diam. 90 mm, pack of 100
Materiali
borosilicate glass
circles
Descrizione
GF/A grade: fast, high loading
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1820-090
Whatman Article No. 28418320 (US reference)
Diametro
90 mm
Spessore
0.26 mm
Dimensione pori
1.6 μm
Compatibilità
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Descrizione generale
Filtri in fibra di vetro Whatman senza leganti di grado GF/A con ritenzione di particelle fini, elevate capacità e portata per la filtrazione di grandi volumi di liquidi e aria.
Caratteristiche e vantaggi
- I filtri hanno una ritenzione particellare nominale di 1,6 µm al 98% di efficenza e sono indicati per una varietà di applicazioni che interessano grandi volumi di campione, quali:
- Monitoraggio dell′inquinamento di acqua e di aria e filtrazione di acque reflue
- Analisi alimentari
- Filtrazione di colture di alghe e batteri
- Filtrazione di proteine
- Analisi radioimmunologiche di β emettitori deboli
- Determinazione gravimetrica di particolato aerodisperso
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)