WHA14406168
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 450 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Z752649
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1440-6168
Whatman Article No. 28418000 (US reference)
Parametri
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diametro
450 mm
Spessore
210 μm
Ceneri
≤0.007%
Dimensione pori
8 μm (Particle retention)
Grammatura
95 g/m2
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
- Medium nominal particle retention rating of 8 µm
- Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
- Particularly useful for gravimetric analysis
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)