WHA10463500
Filtro per siringa Whatman® ReZist®
30 mm, pore size 0.2 μm, PTFE membrane, sterile, pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
Z698733
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10463500
Whatman Article No. 28415846 (US reference)
Diametro
30 mm
Volume
≤100 mL
Dimensione pori
0.2 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorie correlate
Descrizione generale
La gamma di filtri per siringa Whatman ReZist è stata ideata specificamente per resistere ai solventi organici. Questi filtri sono l′ideale per la chiarificazione di solventi organici aggressivi. I filtri ReZist da 30 mm possono essere usati anche come filtri di sfiato per piccoli recipienti.
Caratteristiche di ReZist per la preparazione di campioni HPLC
- La membrana idrofoba in PTFE è laminata con polipropilene
- Diametro da 13 mm con Mini-Tip
- Diametro da 13 mm con volume morto estremamente ridotto < 10 μL
Caratteristiche di ReZist per lo sfiato
- Membrane in PTFE integrali, permanentemente idrofobe
- Supporto in polipropilene
Caratteristiche e vantaggi
- Eight different material options
- Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
- Range of pore sizes for retaining a variety of particles
- Optional sterile, medical-grade blister pack
- Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
Compatibilità
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10463500 | 4061834026396 |