WHA10421043
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 100 ea, 100 mm diam
Sinonimo/i:
Z750662
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 100 mm
Materiali
borosilicate glass membrane
circles
Confezionamento
pk of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10421043
Whatman Article No. 28415409 (US reference)
Diametro
100 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Inorganic binder provides increased strength
- Temperature resistant up to 500°C
- Medium filtration speed
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)