WHA10371114
Ditali per estrazione Whatman® in microfibra di vetro standard
L × W 68 mm × 23.8 mm, thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
Z750107
About This Item
Codice UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
Descrizione
Grade 603 G (Glass Fiber with inorganic binder)
Confezionamento
pk of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10371114
Whatman Article No. 28414822 (US reference)
Lungh. × largh.
68 mm × 23.8 mm
Spessore
1.5 mm
Descrizione generale
I ditali in fibra di vetro borosilicato Cytiva Whatman 603G con legante inorganico sono progettati in modo flessibile per essere utilizzati in una gamma completa di sistemi Soxhlet disponibili in commercio.
Gamma di ditali Soxhlet in vetro standard Cytiva
I ditali per estrazione in vetro standard Whatman sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e spessori delle pareti per adattarsi alle vostre applicazioni:
Gamma di ditali Soxhlet in vetro standard Cytiva
I ditali per estrazione in vetro standard Whatman sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e spessori delle pareti per adattarsi alle vostre applicazioni:
- dodici misure di diametro interno disponibili
- dodici misure di lunghezza del ditale disponibili
Caratteristiche e vantaggi
- Resistant to temperatures up to 500°C (932°F)
- Manufactured with walls as thin as 1–1.5 mm
- Analysis of hot and acidic gases, including emission control and smoke stack gas monitoring
- Soxhlet extraction
- Analysis of pesticide residues
- Determination of oil/fat content of foods
- Analysis of oil and grease in solid wastes
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)