Key Documents
WHA10350220
Ditali per estrazione Whatman® in cellulosa di alta qualità
603 Cellulose thimbles, 26 x 60 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
Sinonimo/i:
Z696420, cellulose thimble, extraction thimble, glass thimbles
About This Item
Codice UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10350220
Whatman Article No. 28414687 (US reference)
Largh. × lungh.
26 mm × 60 mm
Spessore
1.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Ditali per estrazione Whatman® in cellulosa.
Ditali per estrazione in cellulosa di alta qualità
Ditali di estrazione in cellulosa prodotti partendo da alfa cellulosa di alta qualità proveniente da linter di cotone che hanno resistenza meccanica e ritenzione eccellenti.
Ditali di spessore standard hanno una parete spessa circa 1 mm (ritenzione nominale di particelle da 10,0 μm).
I ditali a doppio spessore hanno una parete spessa circa 2 mm (ritenzione nominale di particelle da 6,0 μm) per applicazioni in cui siano richieste ritenzione più alta o accresciuta resistenza in condizioni umide o secche o rigidità.
L′alta purezza dei materiali assicura risultati affidabili e riproducibili.
Ditali per estrazione Whatman in cellulosa standard
I ditali di tipo 603 sono fatti di cellulosa di alta qualità e i ditali di tipo 603G sono fatti di fibre di vetro borosilicato con un legante inorganico. Per tutti i dispositivi comunemente in uso automatizzati per l′estrazione Whatman offre ditali le cui dimensioni sono adattate perfettamente a quelle del contenitore per assicurare una tenuta ottimale. Le dimensioni riportate si riferiscono a diametro interno e lunghezza esterna.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva