Documenti fondamentali
W400301
Sigma-Aldrich
Methyl (methylthio)acetate
FG
Sinonimo/i:
Methyl (methylmercapto)acetate, Methyl S-methylthioglycolate
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.17
Numero FEMA:
4003
Beilstein:
1902431
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.146
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Impurezze
may contain ≤50 ppm Methyl chloroacetate (residual solvent)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4650 (lit.)
P. eboll.
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
nutty; roasted
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)