Documenti fondamentali
W334006
Sigma-Aldrich
2-Ethoxythiazole
≥99%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.18
Numero FEMA:
3340
Numero CE:
N° CoE:
11611
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
15.021
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
157-160 °C (lit.)
Densità
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
musty; vegetable; nutty
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOc1nccs1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-7-5-6-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3
NDUWJHRKDYXRAD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)