Documenti fondamentali
W324125
Sigma-Aldrich
Trimethylamine solution
25 wt. % in H2O, FG
Sinonimo/i:
N,N-dimethylmethanamine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
59.11
Numero FEMA:
3241
Beilstein:
956566
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Numero Flavis:
11.009
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Concentrazione
25 wt. % in H2O
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fishy; meaty; oily
Stringa SMILE
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
37.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2