Documenti fondamentali
W319104
Sigma-Aldrich
2-Methylhexanoic acid
≥99%, FG
Sinonimo/i:
2-Methylcaproic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(CH3)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero FEMA:
3191
Beilstein:
1721227
Numero CE:
N° CoE:
582
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
8.035
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
209-210 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fatty; lard; oily; acidic
Stringa SMILE
CCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
CVKMFSAVYPAZTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-methylhexanoic acid has been identified as one of the volatile flavor compounds in the peel and pulp of doum fruit.
Applicazioni
  • Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2-methylhexanoic acid, CAS registry number 4536-23-6.: This study updates the safety assessment of 2-methylhexanoic acid used in fragrance applications (Api et al., 2024).
  • Sustainable Biocatalytic Procedure for Obtaining New Branched Acid Esters.: This paper presents a novel biocatalytic method for synthesizing branched acid esters, utilizing 2-methylhexanoic acid as a precursor (Montiel et al., 2021).
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Volatile Flavor Compounds of Peel and Pulp from Doum (Hyphaene thebaica L.) Fruit.
Aboshora W, et al.
American Journal of Food Science and Nutrition Research, 4(5), 165-169 (2017)