Key Documents
W246603
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
natural (US), 70-75%, FCC
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2466
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Eucalyptus globulus Labillardiere
Grado
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Saggio
70-75%
Origine
China origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.46
P. eboll.
175 °C
Densità
0.909 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
herbaceous
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)