W220841
α-Isobutylphenethyl alcohol
98%
Sinonimo/i:
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; floral; herbaceous
Stringa SMILE
CC(C)CC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-13H,8-9H2,1-2H3
IUADYGVMSDKSMB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?