TRD3D0017
Fusion PLA 3D Printing Filament
industrial grey, diam. 1.75 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diametro
1.75 mm
Peso
750 geach
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
- Developed specifically for long timed-prints
- Special formulation avoids nozzle clogging
- Odourless composition and low warping
- No more high speed retraction problems
Material Properties
- Density: 1.24 g/cm3
- Tensile modulus: 65.5 Mpa
- Vicat point: 55-60 °C
- Melting point: 144 °C
Applicazioni
- Extruder (nozzle) temperature: 190 +/-10 °C
- Bed temperature: cold to 70 °C
- Print speed: 60-80 mm/s
- Fan: 50-100 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: glass, blue tape, etc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)