THSD1141
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 10% Pd/C
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS D1141
L × diam.
116 mm × 9.2 mm
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)