THS06145
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 1% Pt/C
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 06145
L × diam.
30 mm × 4 mm
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)