Documenti fondamentali
THS04115
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
1% Pd/C
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Codice UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 04115
Diametro
4 mm
Descrizione generale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Note legali
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)