THS01639
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
Au/TiO2
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 01639
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diametro
4 mm
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Catalysis in flow: Au-catalysed alkylation of amines by alcohols
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)