TEM-HC400-AU-100
Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 400 mesh, hole size 100 μm, box of 25
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Confezionamento
box of 25
Dimens. fori
100 μm
Misura
400 mesh
Descrizione generale
Holey Carbon Film Supported Gold Grids, 400 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)