Documenti fondamentali
TEM-CFT300CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 300 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
CARBON FILM ONLY ON THIN BAR 300 MESH COPPER GRIDS 25/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 25
Misura
300 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported thin bar square mesh grid. Copper grid, 300 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)