TEM-CF400-AU-ET
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Extra Thick, size 400 mesh, box of 50
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 50
Misura
400 mesh
Descrizione generale
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 400 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)