Documenti fondamentali
T55158
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl3C6H2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.44
Beilstein:
2211951
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
53-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
BGKIECJVXXHLDP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)