Key Documents
T302279
(E)-2-CYANO-N-(4-ETHOXY-PHENYL)-3-(3-METHYL-4-PYRROLIDIN-1-YL-PHENYL)-ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H25N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.475
Numero MDL:
Altre note