T25003
Tetranitromethane
Sinonimo/i:
NSC 16146, TNM
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
8.4 mmHg ( 20 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
126 °C (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Densità
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)C([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/CN4O8/c6-2(7)1(3(8)9,4(10)11)5(12)13
NYTOUQBROMCLBJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Nitration of electrophilic alkenes
- Reactions with B-alkylcatecholboranes forming oxime ethers
- Heterocyclization of electrophilic alkenes
- Ring opening of aziridines
- Acts as an electron acceptor in the mechanism of aerobic visible light formic acid oxidation
- Reactions with vinyl ketones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?