Documenti fondamentali
T21008
Sigma-Aldrich
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4C4(=O)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
P. ebollizione
95-159 °C/750 mmHg (lit.)
Punto di fusione
114-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)C(=O)C(C)(C)C1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h1-4H3
RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)