Documenti
T156175
2-[3-[(5-NITRO-PYRIDIN-2-YL)-HYDRAZONOMETHYL]-INDOL-1-YLMETHYL]-BENZONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H16N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.412
Numero MDL:
Altre note