Key Documents
T120499
2-CHLORO-N-(4-((2-CHLOROBENZOYL)AMINO)-3-NITROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H13Cl2N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.25
Numero MDL:
Altre note